Få mere at vide
2-Bromo-4-methylpyrimidine, 97%
Artikelnummer. p-7036242
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 15430788
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H54503.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 130645-48-6 | C5H5BrN2 | 173.013 g/mol
2-Brom-4-methylpyrimidin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Brom-4-methylpyrimidin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 130645-48-6
Molekylær formel C5H5BrN2
Molekylvægt (g/mol) 173.013
MDL nummer MFCD04037883
InChI nøgle UZIJEBOLOXOVFY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10942928
IUPAC navn 2-brom-4-methylpyrimidin
SMIL CC1=NC(=NC=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4-methylpyrimidine
Smeltepunkt 45°C to 50°C
Mængde 1 g
Synonym 2-bromo-4-methyl-pyrimidine, pyrimidine, 2-bromo-4-methyl, pyrimidine,2-bromo-4-methyl, pubchem7007, acmc-209z1w, 2-bromo-4-methlypyrimidine, 2-bromo-4-methyl pyrimidine, 2-bromo-4-methylpyrimidine
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 173.01
Procent renhed 97%