Få mere at vide
2-Brom-4-methylpyrimidin, 97%
Artikelnummer. 15450788
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15450788 25 g 25g
15430788 1 g 1g
15440788 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15450788 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54503.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 130645-48-6 | C5H5BrN2 | 173,013 g/mol
2-Brom-4-methylpyrimidin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Brom-4-methylpyrimidin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 130645-48-6
Molekylær formel C5H5BrN2
Molekylvægt (g/mol) 173.013
MDL nummer MFCD04037883
InChI nøgle UZIJEBOLOXOVFY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10942928
IUPAC navn 2-brom-4-methylpyrimidin
SMIL CC1=NC(=NC=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4-methylpyrimidine
Smeltepunkt 45 °C til 50 °C
Mængde 25 g
Synonym 2-bromo-4-methyl-pyrimidine, pyrimidine, 2-bromo-4-methyl, pyrimidine,2-bromo-4-methyl, pubchem7007, acmc-209z1w, 2-bromo-4-methlypyrimidine, 2-bromo-4-methyl pyrimidine, 2-bromo-4-methylpyrimidine
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 173.01
Procent renhed 97%