Få mere at vide
2-Brom-4-methylpyridin, 96%
Artikelnummer. 11420798
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11420798 25 g 25g
11400798 1 g 1g
11410798 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11420798 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B25253.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Add to basket
CAS: 4926-28-7 | C6H6BrN | 172,03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4926-28-7
Molekylær formel C6H6BrN
Molekylvægt (g/mol) 172.03
MDL nummer MFCD00082590
InChI nøgle LSZMVESSGLHDJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-picoline, 2-bromo-4-methyl-pyridine, 4-methyl-2-bromopyridine, pyridine, 2-bromo-4-methyl, 2 bromo-4-methyl pyridine, 2-bromo-4-methyl pyridine, pubchem1184, acmc-209kfi, 2-bromo4-methylpyridine
PubChem CID 2734087
IUPAC navn 2-brom-4-methylpyridin
SMIL CC1=CC=NC(Br)=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4-methylpyridine
Tæthed 1.545
Kogepunkt 87 °C (10 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.563
Mængde 25 g
Beilstein 107331
Formel vægt 172.03
Procent renhed 96%