Få mere at vide
2-Brom-4-methylpyridin, 96%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-4-methylpyridine |
| Tæthed | 1.545 |
| Kogepunkt | 87 °C (10 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.563 |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 107331 |
| Formel vægt | 172.03 |
| Procent renhed | 96% |