Få mere at vide
2-Bromo-4'-methylpropiophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-4'-methylpropiophenone |
| CAS | 1451-82-7 |
| Molekylær formel | C10 H11 Br O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-Bromo-1-(4-methylphenyl)-1-propanone, 4-Methylphenyl 1-Bromoethyl Ketone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11BrO/c1-7-3-5-9(6-4-7)10(12)8(2)11/h3-6,8H,1-2H3 |
| SMIL | CC(Br)C(=O)c1ccc(C)cc1 |
| IUPAC navn | 2-bromo-1-(4-methylphenyl)propan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 227.1 |
| Formel vægt | 225.9993 |