Få mere at vide
2-Brom-4-methylphenol, TRC
Artikelnummer. 30347918
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30347918 25 g
1 options
Artikelnummer. 30347918 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68610525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4-methylphenol
CAS 6627-55-0
Molekylær formel C7 H7 Br O
Mængde 25 g
Synonym p-Cresol, 2-bromo- (6CI,7CI,8CI), 2-Bromo-4-methylphenol, 2-Bromo-4-cresol, 2-Bromo-p-cresol, 3-Bromo-4-hydroxytoluene, NSC 60115
InChI formel InChI=1S/C7H7BrO/c1-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4,9H,1H3
SMIL Cc1ccc(O)c(Br)c1
IUPAC navn 2-bromo-4-methylphenol
Molekylvægt (g/mol) 187.03
Formel vægt 185.968