Få mere at vide
2-Bromo-4-methylphenol, 97%
Artikelnummer. p-7025955
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11410297
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21701.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6627-55-0 | C7H7BrO | 187.036 g/mol
Det anvendes som en forbindelse, der er ansvarlig for jodsmag i vine.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det anvendes som en forbindelse, der er ansvarlig for jodsmag
i vine.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6627-55-0
Molekylær formel C7H7BrO
Molekylvægt (g/mol) 187.036
MDL nummer MFCD00002151
InChI nøgle MTIDYGLTAOZOGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-p-cresol, phenol, 2-bromo-4-methyl, 3-bromo-4-hydroxytoluene, 2-bromo-4-methyl-phenol, p-cresol, 2-bromo, pubchem4096, acmc-209nul, 4-06-00-02143 beilstein handbook reference, ksc494c6f
PubChem CID 23109
IUPAC navn 2-brom-4-methylphenol
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4-methylphenol
Smeltepunkt 16°C
Tæthed 1.547
Kogepunkt 213°C to 214°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Phenol-like
Brydningsindeks 1.578
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 187.04
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-4-methylpheno
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 2-Bromo-p-cresol