Få mere at vide
2-Bromo-4-methylphenol, 97%
Artikelnummer. 11420297
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11420297 25 g 25g
11410297 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420297 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21701.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 6627-55-0 | C7H7BrO | 187,036 g/mol
Det anvendes som en forbindelse, der er ansvarlig for jodsmag i vine.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det anvendes som en forbindelse, der er ansvarlig for jodsmag
i vine.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6627-55-0
Molekylær formel C7H7BrO
Molekylvægt (g/mol) 187.036
MDL nummer MFCD00002151
InChI nøgle MTIDYGLTAOZOGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-p-cresol, phenol, 2-bromo-4-methyl, 3-bromo-4-hydroxytoluene, 2-bromo-4-methyl-phenol, p-cresol, 2-bromo, pubchem4096, acmc-209nul, 4-06-00-02143 beilstein handbook reference, ksc494c6f
PubChem CID 23109
IUPAC navn 2-brom-4-methylphenol
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)O)Br
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4-methylphenol
Smeltepunkt 16 °C
Tæthed 1.547
Kogepunkt 213 °C til 214 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Lugt Fenol-lignende
Brydningsindeks 1.578
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 187.04
Procent renhed 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.