missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Bromo-4-methylpentanoic Acid Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30343813
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30343813 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30343813 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6856701G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4-methylpentanoic Acid Methyl Ester
CAS 61837-46-5
Molekylær formel C7 H13 Br O2
Mængde 1 g
Synonym 2-Bromo-4-methylpentanoic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C7H13BrO2/c1-5(2)4-6(8)7(9)10-3/h5-6H,4H2,1-3H3
SMIL COC(=O)C(Br)CC(C)C
IUPAC navn methyl 2-bromo-4-methylpentanoate
Molekylvægt (g/mol) 209.081
Formel vægt 208.01
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.