missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Bromo-4-methylpentanoic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-4-methylpentanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 61837-46-5 |
| Molekylær formel | C7 H13 Br O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-Bromo-4-methylpentanoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13BrO2/c1-5(2)4-6(8)7(9)10-3/h5-6H,4H2,1-3H3 |
| SMIL | COC(=O)C(Br)CC(C)C |
| IUPAC navn | methyl 2-bromo-4-methylpentanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 209.081 |
| Formel vægt | 208.01 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?