Få mere at vide
2-Bromo-4-methylpentane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-4-methylpentane |
| CAS | 30310-22-6 |
| Molekylær formel | C6 H13 Br |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-Methyl-2-pentyl Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13Br/c1-5(2)4-6(3)7/h5-6H,4H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)CC(C)Br |
| IUPAC navn | 2-bromo-4-methylpentane |
| Molekylvægt (g/mol) | 165.071 |
| Formel vægt | 164.02 |