Få mere at vide
2-Brom-4-methylanilin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-4-methylaniline |
| CAS | 583-68-6 |
| Molekylær formel | C7 H8 Br N |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8BrN/c1-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4H,9H2,1H3 |
| SMIL | Cc1ccc(N)c(Br)c1 |
| IUPAC navn | 2-bromo-4-methylanilin |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.049 |
| Formel vægt | 184.984 |