Få mere at vide
2'-Bromo-4'-methylacetanilide, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11495836
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11495836 25 g 25g
11485836 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11495836 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22213.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 614-83-5
Molekylær formel C9H10BrNO
Molekylvægt (g/mol) 228.089
MDL nummer MFCD00017781
InChI nøgle UUDGTWKIIUEVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-bromo-4-methylphenyl acetamide, 2'-bromo-4'-methylacetanilide, 2-bromo-4-methylacetanilide, acetamide, n-2-bromo-4-methylphenyl, n-acetyl-2-bromo-p-toluidine, acmc-1bdfo, 2'-bromo-p-acetotoluidide, cambridge id 5104354, 4-acetamino-3-bromo-toluene, 2-bromo-4-methyl acetanilide
PubChem CID 69200
IUPAC navn N-(2-bromo-4-methylphenyl)acetamide
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)NC(=O)C)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Bromo-4'-methylacetanilide
Smeltepunkt 117°C to 119°C
Mængde 25 g
Beilstein 2691019
Formel vægt 228.09
Procent renhed 98%