Få mere at vide
2-brom-4-methyl-1,3-thiazol-5-carboxylsyre, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10446472
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10446472 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10533052 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10446472 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00751DA
Kemiske identifikatorer
CAS 40003-41-6
Molekylær formel C5H4BrNO2S
Molekylvægt (g/mol) 222.056
MDL nummer MFCD03822128
InChI nøgle HMSQZHBSTZZNGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-methylthiazole-5-carboxylic acid, 2-bromo-4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid, 2-bromo-4-methylthiazol-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo-4-methyl, maybridge3_004237, pubchem23205, acmc-209x4s, 2-bromo-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo-4-methyl-5-thiazole carboxylic acid
PubChem CID 2824058
IUPAC navn 2-brom-4-methyl-1,3-thiazol-5-carboxylsyre
SMIL CC1=C(SC(=N1)Br)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4-methyl-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
CAS min % 90.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 222.06
Procent renhed 90%