Få mere at vide
2-Bromo-4-methoxybenzyl Chloride 75% (+ regioisomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-4-methoxybenzyl Chloride (+ regioisomers) |
| CAS | 66916-97-0 |
| Molekylær formel | C8 H8 Br Cl O |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8BrClO/c1-11-7-3-2-6(5-10)8(9)4-7/h2-4H,5H2,1H3 |
| SMIL | COc1ccc(CCl)c(Br)c1 |
| IUPAC navn | 2-bromo-1-(chloromethyl)-4-methoxybenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 235.51 |
| Formel vægt | 233.9447 |