missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Bromo-4-methoxybenzoic acid, TRC

Artikelnummer. 30331426
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30331426 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30331426 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB696585500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4-methoxybenzoic acid
CAS 74317-85-4
Molekylær formel C8H7BrO3
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C8H7BrO3/c1-12-5-2-3-6(8(10)11)7(9)4-5/h2-4H,1H3,(H,10,11)
SMIL COc1ccc(C(=O)O)c(Br)c1
IUPAC navn 2-bromo-4-methoxybenzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 231.04
Formel vægt 229.9579
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.