Få mere at vide
2-Bromo-4'-methoxyacetophenon, TRC
Artikelnummer. 30342133
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30342133 25 g
1 options
Artikelnummer. 30342133 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68472025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4'-methoxyacetophenone
CAS 2632-13-5
Molekylær formel C9H9BrO2
Mængde 25 g
Synonym 2-Bromo-1-(4-methoxyphenyl)ethanone, 2-(4-Methoxyphenyl)-2-oxoethyl bromide, 2-Bromo-1-(4-methoxyphenyl)-1-ethanone, 2-Bromo-1-[4-(methyloxy)phenyl]ethanone, 2-Bromo-p-methoxyacetophenone, 4-Methoxy-2'-bromoacetophenone, 4-Methoxyphenacyl Bromide, 4'-Methoxyphenacyl Bromide, Bromomethyl 4-Methoxyphenyl Ketone, Bromomethyl p-Anisyl Ketone, Bromomethyl p-Methoxyphenyl Ketone, NSC 129010, p-Methoxyphenacyl Bromide, alpha-Bromo-4'-methoxyacetophenone, alpha-Bromo-p-methoxyacetophenone, ω-Bromo-4'-methoxyacetophenone, ω-Bromo-p-methoxyacetophenone
InChI formel InChI=1S/C9H9BrO2/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)9(11)6-10/h2-5H,6H2,1H3
SMIL COc1ccc(cc1)C(=O)CBr
IUPAC navn 2-bromo-1-(4-methoxyphenyl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 229.07
Formel vægt 227.9786