Få mere at vide
2-Brom-4-isopropylanilin, TRC
Artikelnummer. 30336793
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30336793 1 g
1 options
Artikelnummer. 30336793 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB3920101G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4-isopropylaniline
CAS 51605-97-1
Molekylær formel C9H12BrN
Mængde 1 g
Synonym 2-Bromo-4-isopropylbenzenamine, 2-Bromo-4-isopropylphenylamine, 4-Isopropyl-2-bromoaniline
InChI formel InChI=1S/C9H12BrN/c1-6(2)7-3-4-9(11)8(10)5-7/h3-6H,11H2,1-2H3
SMIL CC(C)c1ccc(N)c(Br)c1
IUPAC navn 2-bromo-4-propan-2-ylanilin
Molekylvægt (g/mol) 214.1
Formel vægt 213.0153