Få mere at vide
2-Bromo-4’-isopropylacetophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-4'-isopropylacetophenone |
| CAS | 51012-62-5 |
| Molekylær formel | C11 H13 Br O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-Bromo-1-[4-(1-methylethyl)phenyl]ethanone, 2-Bromo-1-(4-isopropylphenyl)ethanone |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13BrO/c1-8(2)9-3-5-10(6-4-9)11(13)7-12/h3-6,8H,7H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)c1ccc(cc1)C(=O)CBr |
| IUPAC navn | 2-bromo-1-(4-propan-2-ylphenyl)ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 241.124 |
| Formel vægt | 240.015 |