Få mere at vide
2-Bromo-4-iodopyridine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11496880
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11496880
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L20015.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt
, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares mørkt. Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100523-96-4
Molekylær formel C5H3BrIN
Molekylvægt (g/mol) 283.894
MDL nummer MFCD03085768
InChI nøgle HPKRNLGLZYOVJS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1051520
IUPAC navn 2-brom-4-iodpyridin
SMIL C1=CN=C(C=C1I)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4-iodopyridine
Smeltepunkt 61°C
Mængde 1 g
Beilstein 108925
Følsomhed Light sensitive
Synonym 2-bromo-4-iodo-pyridine, pyridine, 2-bromo-4-iodo, 4-iodo-2-bromopyridine, pyridine,2-bromo-4-iodo, pubchem5956, acmc-20a0oj, ksc493g9n, abbypharma ap-13-5788
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 283.89
Procent renhed 97%