Få mere at vide
2-brom-4-iodpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det er et vigtigt råmateriale og mellemstof, der bruges i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Det er et vigtigt råmateriale og mellemstof, der bruges i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Let opløselig i vand.
Bemærk
Lysfølsom. Opbevar i mørke. Opbevar det køligt, tørt i en tæt lukket beholder. Opbevar væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-4-iodopyridine |
| Smeltepunkt | 61 °C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 108925 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Synonym | 2-bromo-4-iodo-pyridine, pyridine, 2-bromo-4-iodo, 4-iodo-2-bromopyridine, pyridine,2-bromo-4-iodo, pubchem5956, acmc-20a0oj, ksc493g9n, abbypharma ap-13-5788 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 283.89 |
| Procent renhed | 97% |