Få mere at vide
2-Bromo-4-fluoropyridine, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-4-fluoropyridine |
| Tæthed | 1.699 g/mL |
| Flammepunkt | 76°C (169°F) |
| Brydningsindeks | 1.537 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 14158224 |
| Formel vægt | 175.99 |
| Procent renhed | 97% |
| Fysisk form | Væske |