Få mere at vide
2-Bromo-4-fluoropyridine, 97%
Artikelnummer. 15462139
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15462139 1 g 1g
15472139 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15462139 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64785.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 357927-50-5 | C5H3BrFN | 175.988 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 357927-50-5
Molekylær formel C5H3BrFN
Molekylvægt (g/mol) 175.988
MDL nummer MFCD09260909
InChI nøgle AIEATTRZKVGMBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-fluoro-pyridine, pyridine, 2-bromo-4-fluoro, 4-fluoro-2-bromopyridine, pubchem3004, acmc-209ij7, pybr71, ksc493m3n, 2-bromo-4-fluoropyridine, abbypharma ap-17-5103
PubChem CID 21885884
IUPAC navn 2-brom-4-fluorpyridin
SMIL C1=CN=C(C=C1F)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4-fluoropyridine
Tæthed 1.699 g/mL
Flammepunkt 76°C (169°F)
Brydningsindeks 1.537
Mængde 1 g
Beilstein 14158224
Formel vægt 175.99
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske