Få mere at vide
2-Bromo-4-fluorophenol, 98+%
Artikelnummer. p-7081333
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11443614
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11263.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 496-69-5 | C6H4BrFO | 190.999 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 496-69-5
Molekylær formel C6H4BrFO
Molekylvægt (g/mol) 190.999
MDL nummer MFCD00010614
InChI nøgle MEYRABVEYCFHHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-fluoro-phenol, phenol, 2-bromo-4-fluoro, 4-fluoro-2-bromo phenol, pubchem1485, 2-bromo-4-flourophenol, 2-bromo4-fluoro-phenol, acmc-1artu, 2-bromo-4-fluoro phenol, ksc490k9b, akos akm01586
PubChem CID 605472
IUPAC navn 2-brom-4-fluorphenol
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)Br)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4-fluorophenol
Smeltepunkt 42°C to 46°C
Kogepunkt 123°C to 125°C (50 mmHg)
Flammepunkt 85°C (185°F)
Mængde 5 g
Beilstein 2355593
Formel vægt 191
Procent renhed ≥98%