Få mere at vide
2-Bromo-4-fluorphenol, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-4-fluorophenol |
| Smeltepunkt | 42 °C til 46 °C |
| Kogepunkt | 123 °C til 125 °C (50 mmHg) |
| Flammepunkt | 85 °C (185 °F) |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 2355593 |
| Formel vægt | 191 |
| Procent renhed | ≥98% |