Få mere at vide
2-Bromo-4-fluorophenol, 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10567753 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
1g; Glass bottle
Artikelnummer.
10567753 1g; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 10567753 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 311070010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4-fluorophenol
Navn note 98%
CAS 496-69-5
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 42°C to 46°C
Farve Brown
Tæthed 1.744g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C6H4BrFO
Lineær formel BrC6H3(F)OH
MDL nummer MFCD00010614
Mængde 1 g
Synonym 2-bromo-4-fluoro-phenol, phenol, 2-bromo-4-fluoro, 4-fluoro-2-bromo phenol, pubchem1485, 2-bromo-4-flourophenol, 2-bromo4-fluoro-phenol, acmc-1artu, 2-bromo-4-fluoro phenol, ksc490k9b, akos akm01586
InChI nøgle MEYRABVEYCFHHB-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)Br)O
IUPAC navn 2-bromo-4-fluorophenol
Molekylvægt (g/mol) 190.999
PubChem CID 605472
Formel vægt 191.01
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Crystalline Solid