Få mere at vide
2-Brom-4-fluorbenzensulfonylchlorid, 97%
Artikelnummer. 11335555
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11335555 5 g 5g
11325555 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11335555 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19713.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Denne vare kan ikke returneres. Afficher la politique du retour.
CAS: 351003-45-7 | C6H3BrClFO2S | 273,5 g/mol
2-Brom-4-fluorbenzensulfonylchlorid anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-brom-4-fluorbenzensulfonylchlorid anvendes som
et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Hydrolyserer i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler, vand/fugt, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 351003-45-7
Molekylær formel C6H3BrClFO2S
Molekylvægt (g/mol) 273.5
MDL nummer MFCD03094149
InChI nøgle GJPWPFVLPNTOOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-bromo-4-fluorobenzenesulphonyl chloride, 2-bromo-4-fluorobenzenesulfonylchloride, 4-fluoro-2-bromobenzenesulfonyl chloride, 2-bromo-4-fluorophenyl chlorosulfone, benzenesulfonyl chloride, 2-bromo-4-fluoro, pubchem8367, acmc-209vnu, 2-bromo-4-fluoro-benzenesulfonyl chloride, ksc221s9l
PubChem CID 2778216
IUPAC navn 2-brom-4-fluorbenzensulfonylchlorid
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)Br)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4-fluorobenzenesulfonyl chloride
Tæthed 1.87
Kogepunkt 264 °C til 265 °C
Brydningsindeks 1.578
Mængde 5 g
FN nummer UN2920
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Hydrolyserer i vand.
Formel vægt 273.51
Procent renhed 97%
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.