Få mere at vide
2-Bromo-4-fluorobenzenesulfonyl chloride, 97%
Artikelnummer. 11325555
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11325555 1 g 1g
11335555 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11325555 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19713.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 351003-45-7 | C6H3BrClFO2S | 273.5 g/mol
2-Brom-4-fluorbenzensulfonylchlorid anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-brom-4-fluorbenzensulfonylchlorid anvendes som
et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Hydrolyserer i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler, vand/fugt, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 351003-45-7
Molekylær formel C6H3BrClFO2S
Molekylvægt (g/mol) 273.5
MDL nummer MFCD03094149
InChI nøgle GJPWPFVLPNTOOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-bromo-4-fluorobenzenesulphonyl chloride, 2-bromo-4-fluorobenzenesulfonylchloride, 4-fluoro-2-bromobenzenesulfonyl chloride, 2-bromo-4-fluorophenyl chlorosulfone, benzenesulfonyl chloride, 2-bromo-4-fluoro, pubchem8367, acmc-209vnu, 2-bromo-4-fluoro-benzenesulfonyl chloride, ksc221s9l
PubChem CID 2778216
IUPAC navn 2-brom-4-fluorbenzensulfonylchlorid
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)Br)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4-fluorobenzenesulfonyl chloride
Tæthed 1.87
Kogepunkt 264°C to 265°C
Brydningsindeks 1.578
Mængde 1 g
FN nummer UN2920
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Hydrolyzes in water.
Formel vægt 273.51
Procent renhed 97%