Få mere at vide
2-Bromo-4-fluoracetophenon, TRC
Artikelnummer. 30339323
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30339323 10 g
1 options
Artikelnummer. 30339323 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68437510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4-fluoroacetophenone
CAS 1006-39-9
Molekylær formel C8H6BrFO
Mængde 10 g
Synonym 1-(2-Bromo-4-fluorophenyl)ethanone, 2'-Bromo-4'-fluoroacetophenone
InChI formel InChI=1S/C8H6BrFO/c1-5(11)7-3-2-6(10)4-8(7)9/h2-4H,1H3
SMIL CC(=O)c1ccc(F)cc1Br
IUPAC navn 1-(2-bromo-4-fluorophenyl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 217.04
Formel vægt 215.9586