Få mere at vide
2-Bromo-4-fluoracetophenon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-4-fluoroacetophenone |
| CAS | 1006-39-9 |
| Molekylær formel | C8H6BrFO |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1-(2-Bromo-4-fluorophenyl)ethanone, 2'-Bromo-4'-fluoroacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6BrFO/c1-5(11)7-3-2-6(10)4-8(7)9/h2-4H,1H3 |
| SMIL | CC(=O)c1ccc(F)cc1Br |
| IUPAC navn | 1-(2-bromo-4-fluorophenyl)ethanon |
| Molekylvægt (g/mol) | 217.04 |
| Formel vægt | 215.9586 |