missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Bromo-4'-fluoroacetophenone-2',3',5',6'-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-4'-fluoroacetophenone-2',3',5',6'-D4 |
| CAS | 1219803-30-1 |
| Molekylær formel | C8 D4 H2 Br F O |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | 2-Bromo-4'-fluoroacetophenone-2',3',5',6'-d4, 2-Bromo-1-(4-fluorophenyl-d4)ethanone, α-Bromo-p-fluoroacetophenone-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H6BrFO/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4 H,5H2/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)CBr)c([2 H])c([2 H])c1F |
| IUPAC navn | 2-bromo-1-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-fluorophenyl)ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 221.0597 |
| Formel vægt | 219.9837 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?