Få mere at vide
2-Bromo-4-ethylpyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-4-ethylpyridine |
| CAS | 54453-91-7 |
| Molekylær formel | C7 H8 Br N |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8BrN/c1-2-6-3-4-9-7(8)5-6/h3-5H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCc1ccnc(Br)c1 |
| IUPAC navn | 2-bromo-4-ethylpyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.05 |
| Formel vægt | 184.984 |