Få mere at vide
2-Bromo-4-cyanopyridine, 97%
Artikelnummer. 11416360
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11416360 5 g 5g
11406360 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11416360 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27191.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10386-27-3 | C6H3BrN2 | 183.01 g/mol
Hovedsageligt bromforbindelser finder anvendelse som farvestoffer. Også i medicinalindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Hovedsageligt bromforbindelser finder anvendelse som farvestoffer. Også i medicinalindustrien.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10386-27-3
Molekylær formel C6H3BrN2
Molekylvægt (g/mol) 183.01
MDL nummer MFCD07367879
InChI nøgle AWSJFEKOXQBDSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-cyanopyridine, 2-bromoisonicotinonitrile, 2-bromo-isoniconinonitrile, 4-pyridinecarbonitrile, 2-bromo, 2-bromo-isonicotinonitrile, 2-bromo-4-pyridinecarbonitrile, pubchem14366, 2-bromoisonicotnonitrile, 2-bromo-4-cyano pyridine, 2-bromo-4-cyano-pyridine
PubChem CID 11735544
IUPAC navn 2-brompyridin-4-carbonitril
SMIL BrC1=NC=CC(=C1)C#N
Specifica
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4-cyanopyridine
Smeltepunkt 70°C to 74°C
Lugt Odorless
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 183.01
Procent renhed 97%
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.