Få mere at vide
2-Bromo-4-cyanopyridine, 97%
Artikelnummer. 11406360
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11406360 1 g 1g
11416360 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11406360 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27191.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10386-27-3 | C6H3BrN2 | 183.01 g/mol
Hovedsageligt bromforbindelser finder anvendelse som farvestoffer. Også i medicinalindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Hovedsageligt bromforbindelser finder anvendelse som farvestoffer. Også i medicinalindustrien.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10386-27-3
Molekylær formel C6H3BrN2
Molekylvægt (g/mol) 183.01
MDL nummer MFCD07367879
InChI nøgle AWSJFEKOXQBDSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-cyanopyridine, 2-bromoisonicotinonitrile, 2-bromo-isoniconinonitrile, 4-pyridinecarbonitrile, 2-bromo, 2-bromo-isonicotinonitrile, 2-bromo-4-pyridinecarbonitrile, pubchem14366, 2-bromoisonicotnonitrile, 2-bromo-4-cyano pyridine, 2-bromo-4-cyano-pyridine
PubChem CID 11735544
IUPAC navn 2-brompyridin-4-carbonitril
SMIL BrC1=NC=CC(=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4-cyanopyridine
Smeltepunkt 70°C to 74°C
Lugt Odorless
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 183.01
Procent renhed 97%