Få mere at vide
2-Bromo-4-chlorotoluene, 98%
Artikelnummer. p-7028171
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11471000
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B25329.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 27139-97-5 | C7H6BrCl | 205.48 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27139-97-5
Molekylær formel C7H6BrCl
Molekylvægt (g/mol) 205.48
MDL nummer MFCD00060650
InChI nøgle CSUUXPHPCXHYGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-chlorotoluene, benzene, 2-bromo-4-chloro-1-methyl, 4-chloro-2-bromotoluene, toluene, 2-bromo-4-chloro, p-chlor brom toluol, pubchem3599, acmc-209gvg, 2-bromo-4-chloro toluene, 2-bromo-4-chloro-toluene, ksc493k9b
PubChem CID 609898
IUPAC navn 2-bromo-4-chloro-1-methylbenzene
SMIL CC1=C(Br)C=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4-chlorotoluene
Mængde 5 g
Formel vægt 205.48
Procent renhed 98%