Få mere at vide
2-Bromo-4-chloropyridine, 97%
Artikelnummer. 15426557
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15426557 5 g 5g
15188459 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15426557 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33698.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22918-01-0 | C5H3BrClN | 192.44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22918-01-0
Molekylær formel C5H3BrClN
Molekylvægt (g/mol) 192.44
MDL nummer MFCD03840757
InChI nøgle SURKZMFXICWLHU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-chloro-pyridine, pyridine, 2-bromo-4-chloro, pubchem13533, acmc-1cled, 2-brom-4-chlorpyridin;, 2-bromo-4 chloropyridine, 2-bromo-4-chloro pyridine, 2-bromo-4-chloropyridine;, 2-bromo-4-pyridyl chloride, 2-bromo-4-pyridyl chloride;
PubChem CID 2762836
IUPAC navn 2-brom-4-chlorpyridin
SMIL ClC1=CC=NC(Br)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4-chloropyridine
Smeltepunkt <30°C
Mængde 5 g
Formel vægt 192.44
Procent renhed 97%