Få mere at vide
(2-Bromo-4-chlorophenyl)methanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-Bromo-4-chlorophenyl)methanol |
| CAS | 143888-84-0 |
| Molekylær formel | C7 H6 Br Cl O |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6BrClO/c8-7-3-6(9)2-1-5(7)4-10/h1-3,10H,4H2 |
| SMIL | OCc1ccc(Cl)cc1Br |
| IUPAC navn | (2-bromo-4-chlorophenyl)methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 221.479 |
| Formel vægt | 219.929 |