Få mere at vide
2-Bromo-4-chlorophenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-4-chlorophenol |
| CAS | 695-96-5 |
| Molekylær formel | C6 H4 Br Cl O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Phenol, 2-bromo-4-chloro-, 2-Bromo-4-chlorophenol, NSC 59695 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4BrClO/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3,9H |
| SMIL | Oc1ccc(Cl)cc1Br |
| IUPAC navn | 2-bromo-4-chlorophenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 207.45 |
| Formel vægt | 205.9134 |