Få mere at vide
2-Bromo-4-chlorophenol, 98+%
Artikelnummer. p-7023132
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11443317
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16218.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 695-96-5 | C6H4BrClO | 207.45 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 695-96-5
Molekylær formel C6H4BrClO
Molekylvægt (g/mol) 207.45
MDL nummer MFCD00002319
InChI nøgle ZIYRDJLAJYTELF-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2-bromo-4-chloro, 4-chloro-2-bromophenol, 2-bromo-4-chloro-phenol, 4-chloro-2-bromo phenol, pubchem3594, 2-bromo-4-chorophenol, acmc-1ayt0, akos bbb/602, ksc493o9n, 2-bromo-4-chlorophenol
PubChem CID 69670
IUPAC navn 2-brom-4-chlorphenol
SMIL OC1=CC=C(Cl)C=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4-chlorophenol
Smeltepunkt 31°C to 35°C
Kogepunkt 230°C to 232°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Phenol-like
Mængde 25 g
Beilstein 2042871
Formel vægt 207.46
Procent renhed ≥98%