Få mere at vide
2-Bromo-4-chlorophenol, 98+%
Artikelnummer. 11453317
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11453317 100 g 100g
11443317 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11453317 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16218.22
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 695-96-5 | C6H4BrClO | 207.45 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 695-96-5
Molekylær formel C6H4BrClO
Molekylvægt (g/mol) 207.45
MDL nummer MFCD00002319
InChI nøgle ZIYRDJLAJYTELF-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2-bromo-4-chloro, 4-chloro-2-bromophenol, 2-bromo-4-chloro-phenol, 4-chloro-2-bromo phenol, pubchem3594, 2-bromo-4-chorophenol, acmc-1ayt0, akos bbb/602, ksc493o9n, 2-bromo-4-chlorophenol
PubChem CID 69670
IUPAC navn 2-brom-4-chlorphenol
SMIL OC1=CC=C(Cl)C=C1Br
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4-chlorophenol
Smeltepunkt 31°C to 35°C
Kogepunkt 230°C to 232°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Phenol-like
Mængde 100 g
Beilstein 2042871
Formel vægt 207.46
Procent renhed ≥98%
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.