Få mere at vide
2-Bromo-4-chloranisol, TRC
Artikelnummer. 30331616
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30331616 10 g
1 options
Artikelnummer. 30331616 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68194010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4-chloroanisole
CAS 60633-25-2
Molekylær formel C7H6BrClO
Mængde 10 g
Synonym 1-Bromo-5-chloro-2-methoxybenzene, 2-Bromo-4-chloro-1-methoxybenzene, 4-Chloro-2-bromoanisole
InChI formel InChI=1S/C7H6BrClO/c1-10-7-3-2-5(9)4-6(7)8/h2-4H,1H3
SMIL ClC1=CC(Br)=C(OC)C=C1
IUPAC navn 2-bromo-4-chloro-1-methoxybenzen
Molekylvægt (g/mol) 221.48
Formel vægt 219.93