missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Bromo-4-chloro-6-nitrophenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-4-chloro-6-nitrophenol |
| CAS | 15969-10-5 |
| Molekylær formel | C6H3BrClNO3 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3BrClNO3/c7-4-1-3(8)2-5(6(4)10)9(11)12/h1-2,10H |
| SMIL | Oc1c(Br)cc(Cl)cc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2-bromo-4-chloro-6-nitrophenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 252.45 |
| Formel vægt | 250.8985 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?