Få mere at vide
2-Bromo-4-chloro-6-nitroanisole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-4-chloro-6-nitroanisole |
| CAS | 569688-62-6 |
| Molekylær formel | C7H5BrClNO3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5BrClNO3/c1-13-7-5(8)2-4(9)3-6(7)10(11)12/h2-3H,1H3 |
| SMIL | COc1c(Br)cc(Cl)cc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 1-bromo-5-chloro-2-methoxy-3-nitrobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 266.48 |
| Formel vægt | 264.9141 |