Få mere at vide
2-Bromo-4-chloro-6-fluorophenol, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11366849
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11366849
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26770.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 886499-88-3
Molekylær formel C6H3BrClFO
Molekylvægt (g/mol) 225.44
MDL nummer MFCD04115955
InChI nøgle VGDYUSDMWUDGAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym pubchem10171, 2-bromo-4-chloro-6-fluorophenol, 2-bromanyl-4-chloranyl-6-fluoranyl-phenol
PubChem CID 3838744
IUPAC navn 2-bromo-4-chloro-6-fluorophenol
SMIL OC1=C(Br)C=C(Cl)C=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4-chloro-6-fluorophenol
Brydningsindeks 1.582
Mængde 1 g
Formel vægt 225.45
Procent renhed 97%