Få mere at vide
2-Brom-4-aminobenzoesyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-4-aminobenzoic Acid |
| CAS | 2486-52-4 |
| Molekylær formel | C7 H6 Br N O2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6BrNO2/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11) |
| SMIL | Nc1ccc(C(=O)O)c(Br)c1 |
| IUPAC navn | 4-amino-2-bromobenzoesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 216.03 |
| Formel vægt | 214.9582 |