Få mere at vide
2-Brom-4-aminobenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30336809
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30336809 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30336809 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB679450250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4-aminobenzoic Acid
CAS 2486-52-4
Molekylær formel C7 H6 Br N O2
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C7H6BrNO2/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
SMIL Nc1ccc(C(=O)O)c(Br)c1
IUPAC navn 4-amino-2-bromobenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 216.03
Formel vægt 214.9582