missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Bromo-4,6-dinitro-benzenamine, TRC

Artikelnummer. 30332131
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30332131 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30332131 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB703565100G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4,6-dinitroaniline
CAS 1817-73-8
Molekylær formel C6 H4 Br N3 O4
Mængde 100 g
Synonym Benzenamine, 2-bromo-4,6-dinitro-, Aniline, 2-bromo-4,6-dinitro- (6CI,7CI,8CI), 2-Bromo-4,6-dinitrobenzenamine, 2,4-Dinitro-6-bromoaniline, 2-Bromo-4,6-dinitroaminobenzene, 2-Bromo-4,6-dinitroaniline, 6-Bromo-2,4-dinitroaniline, NSC 16572
InChI formel InChI=1S/C6H4BrN3O4/c7-4-1-3(9(11)12)2-5(6(4)8)10(13)14/h1-2H,8H2
SMIL Nc1c(Br)cc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 2-bromo-4,6-dinitroaniline
Molekylvægt (g/mol) 262.02
Formel vægt 260.9385
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.