Få mere at vide
2-Bromo-4,6-dinitro-benzenamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-4,6-dinitroaniline |
| CAS | 1817-73-8 |
| Molekylær formel | C6 H4 Br N3 O4 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Benzenamine, 2-bromo-4,6-dinitro-, Aniline, 2-bromo-4,6-dinitro- (6CI,7CI,8CI), 2-Bromo-4,6-dinitrobenzenamine, 2,4-Dinitro-6-bromoaniline, 2-Bromo-4,6-dinitroaminobenzene, 2-Bromo-4,6-dinitroaniline, 6-Bromo-2,4-dinitroaniline, NSC 16572 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4BrN3O4/c7-4-1-3(9(11)12)2-5(6(4)8)10(13)14/h1-2H,8H2 |
| SMIL | Nc1c(Br)cc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2-bromo-4,6-dinitroaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 262.02 |
| Formel vægt | 260.9385 |