Få mere at vide
2-Bromo-4,6-dimethylaniline, 98%
Artikelnummer. 11459167
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11459167 50 g 50g
11449167 10 g 10g
11389669 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11459167 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21272.18
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 41825-73-4 | C8H10BrN | 200.08 g/mol
2-brom-4,6-dimethylanilin kan reagere med 3-chlor-3-methyl-but-1-yn til fremstilling af 2-brom-N-(1',1'-dimethylprop-2'-ynyl)-4,6-dimethylanilin. Denne reaktion vil kræve reagens Et3N, katalysator CuCl og menstruumdioxan.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-brom-4,6-dimethylanilin kan reagere med 3-
chlor-3-methyl-but-1-yn for at producere 2-brom-N-(1)′ ,1′ -dimethylprop-2′ -ynyl)-4,6-dimethylanilin. Denne reaktion vil kræve reagens Et3N, katalysator CuCl og menstruumdioxan.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41825-73-4
Molekylær formel C8H10BrN
Molekylvægt (g/mol) 200.08
MDL nummer MFCD00047826
InChI nøgle YOSJCQJJIHEUKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4,6-dimethyl-aniline, 6-bromo-2,4-xylidine, benzenamine, 2-bromo-4,6-dimethyl, 2-bromo-4,6-dimethylphenylamine, 4-amino-5-bromo-m-xylene, 2-bromo-4,6-dimethylbenzenamine, 2-bromo-4,6-dimethyl-phenylamine, 2-amino-3,5-dimethyl-1-bromobenzene, pubchem3761
PubChem CID 170579
IUPAC navn 2-brom-4,6-dimethylanilin
SMIL CC1=CC(C)=C(N)C(Br)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-4,6-dimethylaniline
Smeltepunkt 42°C to 46°C
Mængde 50 g
FN nummer UN2811
Beilstein 3046484
Kogepunkt 75°C to 79°C (5 mmHg)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 200.08
Procent renhed 98%