Få mere at vide
2-Brom-4,6-dimethylanilin, 98%
Beskrivelse
2-brom-4,6-dimethylanilin kan reagere med 3-chlor-3-methyl-but-1-yn til fremstilling af 2-brom-N-(1',1'-dimethylprop-2'-ynyl)-4,6-dimethylanilin. Denne reaktion vil kræve reagens Et3N, katalysator CuCl og menstruumdioxan.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
chlor-3-methyl-but-1-yn for at producere 2-brom-N-(1)′ ,1′ -dimethylprop-2′ -ynyl)-4,6-dimethylanilin. Denne reaktion vil kræve reagens Et3N, katalysator CuCl og menstruumdioxan.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-4,6-dimethylaniline |
| Smeltepunkt | 42 °C til 46 °C |
| Mængde | 10 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Beilstein | 3046484 |
| Kogepunkt | 75 °C til 79 °C (5 mmHg) |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 200.08 |
| Procent renhed | 98% |